Learn More
EXO1 Mouse, anti-Human, Clone: 2D11D1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène EXO1
Clone 2D11D1
Concentration 1000 μg/mL
Applications Western Blot, ELISA
Forme Liquid
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18050486
Afficher les documents
Proteintech
68536-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
18049335
Afficher les documents
Proteintech
68536-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
The EXO1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human EXO1. This antibody recognizes human antigen. The EXO1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
EXO1
1000 μg/mL
Liquid
Human
EXO1, EXOI, exonuclease 1, Exonuclease I, HEX1, hExo1, hExoI
Primary
2D11D1
Western Blot, ELISA
Mouse
9156
IgG1
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.