Learn More
Oxyde d’europium(III), REacton™, 99,996 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1308-96-9 | Eu2O3 | 351.93 g/mol
210.05€ - 1708.50€
Identifiants chimiques
CAS | 1308-96-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Eu2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 351.93 |
Numéro MDL | MFCD00010997 |
Clé InChI | AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | europium oxide, europia, europium trioxide, dieuropium trioxide, europium sesquioxide, europium 3+ oxide, europium oxide euo1.5, europium 3+ ; oxygen 2- |
CID PubChem | 159371 |
Nom IUPAC | europium(3+) ; oxygène(2-) |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11458480
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044347.06 |
5 g |
210.05€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11468480
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044347.14 |
25 g |
721.59€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11478480
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044347.22 |
100 g |
1708.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Europium(III) oxide is used as an agent for the manufacture of fluorescent glass. It can be used in the anti-counterfeiting phosphors in euro banknotes, red or blue phosphor in television sets. It shows an useful application as an activator for yttrium based phosphors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
1308-96-9 | |
351.93 | |
AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N | |
159371 | |
[O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3] |
Eu2O3 | |
MFCD00010997 | |
europium oxide, europia, europium trioxide, dieuropium trioxide, europium sesquioxide, europium 3+ oxide, europium oxide euo1.5, europium 3+ ; oxygen 2- | |
europium(3+) ; oxygène(2-) |
Specifications
Europium (III) oxide | |
1308-96-9 | |
(REO) | |
MFCD00010997 | |
europium oxide, europia, europium trioxide, dieuropium trioxide, europium sesquioxide, europium 3+ oxide, europium oxide euo1.5, europium 3+ ; oxygen 2- | |
AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N | |
europium(3+) ; oxygène(2-) | |
159371 | |
99.996% | |
Hygroscopic |
2291°C | |
Poudre | |
Eu2O3 | |
14,3904 | |
Insoluble in water. | |
[O--].[O--].[O--].[Eu+3].[Eu+3] | |
351.93 | |
351.92 | |
Reacton™ |
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 215-165-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante