Learn More
Chlorure d’europium(III) hydraté, cristallin jaune, REacton,,™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
135.68€ - 517.58€
Identifiants chimiques
Formule moléculaire EuCl3·xH2O
Numéro MDL MFCD00010994
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11331039
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011298.06
5 g
135.68€
5g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11321039
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011298.14
25 g
517.58€
25g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Europium(III) chloride hydrate is used as a catalyst in organic synthesis. It is involved in the preparation of amino acid based europium(III) complex in order to prepare photoactive thin films, which finds application in organic light emitting diodes. It is also used as a precursor for the preparation of other europium compounds and its salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
EuCl3·xH2O
MFCD00010994
Spécification
Europium(III) chloride hydrate
Agrégats cristallins
EuCl3·xH2O
Soluble in water.
Odorless
Jaune
99.9% (REO)
MFCD00010994
258.32 (anhydrous)
Hygroscopic
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 233-040-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante