Learn More
Tétraacétate d’éthylènediamine, solution traitée au DEPC (0,5 M, pH8,0 ), Fisher BioReagents
Code produit. 10608973
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
Flacon poly
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
EDTA, Solution traitée par DEPC, est idéal pour les tâches impliquant l’ARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-00-4, 1310-73-2, 1609-47-8
Formule moléculaire C10H16N2O8
Poids moléculaire (g/mol) 292.24
Numéro MDL MFCD00003541
Clé InChI KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
CID PubChem 6049
ChEBI CHEBI:42191
Nom IUPAC 2-({2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetic acid
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylenediamine Tetraacetate, DEPC-Treated Solution
Couleur Incolore
Note relative au nom 0.5M, pH 8.0
Concentration 0.475 to 0.525M
Merck Index 15, 3565
Identification Pass Test
Conditionnement Flacon poly
pH 8.0
Quantité 500 mL
Forme physique Liquide