Learn More
Éthylène glycol-d6, 98 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11374328
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 15054-86-1 | C2H6O2 | 68.11 g/mol
It is used in synthetic materials and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15054-86-1
Formule moléculaire C2H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 68.11
Numéro MDL MFCD00078666
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UFSLNRCZSA-N
Synonyme ethylene glycol-d6, 1,1,2,2-2h4 ethane-1,2-2h2 diol, 1,2-ethane-1,1,2,2-d4-diol-d2, 2 h? ethane-1,2-di 2 h ol, ethylen-d4 glycol-d2, ethylene glycol d6, ethylene glycol-d6, 98 atom % d, ethylene glycol-d6 >99.0 atom % d
CID PubChem 2733139
Nom IUPAC (²H₄)éthane-1,2-di(²H)ol
SMILES [2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethylene glycol-d6
Forme physique Liquide
Note relative au nom Isotopic
Densité 1,189 g/ml
Point d’éclair 111°C (232°F)
Odeur Inodore
Quantité 5 g
Point d’ébullition 86°C à 87°C (8 mmHg)
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol,DMSO
Poids de la formule 68.02
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylene glycol-d(6)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ethylene glycol-d(6)