Learn More
Éthyle-(-bromo-thiényl)-oxoacétate,2-(5-bromo-2-thiényl)-2-oxoacétate, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethyl 2-(5-bromo-2-thienyl)-2-oxoacetate |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 263.11 |
Pourcentage de pureté | 97% |