Learn More
Perfluorooctanoate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific™
30.64€ - 129.00€
Identifiants chimiques
CAS 3108-24-5
Formule moléculaire C10H5F15O2
Poids moléculaire (g/mol) 442.124
Numéro MDL MFCD00018063
Clé InChI JTOFFHFAQBLPTM-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 76555
Nom IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadécafluorooctanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11410197
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21639.03
1 g Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
11420197
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21639.06
5 g Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
3108-24-5
442.124
JTOFFHFAQBLPTM-UHFFFAOYSA-N
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadécafluorooctanoate d’éthyle
C10H5F15O2
MFCD00018063
76555
CCOC(=O)C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Spécification
Ethyl perfluorooctanoate
1.626
None
CF3(CF2)6CO2CH2CH3
MFCD00018063
ethyl perfluorooctanoate, ethyl perfluorocaprylate, octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-, ethyl ester, octanoic acid,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-, ethyl ester, acmc-20akwv, ethyl perfluorooctanoat, ethyl perfluorooctanonate, octanoic acid, pentadecafluoro-, ethyl ester, pentadecafluorooctanoic acid ethyl ester, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-octanoic acid ethyl ester
CCOC(=O)C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
442.124
442.12
3108-24-5
167°C to 168°C
C10H5F15O2
1.311
1810008
JTOFFHFAQBLPTM-UHFFFAOYSA-N
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadécafluorooctanoate d’éthyle
76555
97%
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 221-468-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante