Learn More
Mandélate de (+/-)-éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
25 g
100 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | (+/-)-Ethyl mandelate |
Densité | 1.115 |
Point d’ébullition | 253°C to 255°C |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Quantité | 100 g |
Poids de la formule | 180.2 |
Pourcentage de pureté | 97% |