Learn More
Mandélate de (+/-)-éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11408007
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 774-40-3
Formule moléculaire C10H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.203
Numéro MDL MFCD00004494
Clé InChI SAXHIDRUJXPDOD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl mandelate, ethyl phenylglycolate, mandelic acid, ethyl ester, dl-mandelic acid ethyl ester, mandelic acid ethyl ester, ethyl dl-mandelate, mandelsaeureaethylester, ethyl hydroxy phenyl acetate, mandelsaeureaethylester german, +-ethyl mandelate
CID PubChem 13050
ChEBI CHEBI:38750
Nom IUPAC 2-hydroxy-2-phénylacétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C(C1=CC=CC=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-Ethyl mandelate
Densité 1.115
Point d’ébullition 253°C to 255°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Poids de la formule 180.2
Pourcentage de pureté 97%