Learn More
Acétate d’éthyle, puriss., Honeywell
BIOPHARMA
Code produit. 15612910
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
35 kg
180 kg
Conditionnement:
Bidon en acier inoxydable
Bouteille en plastique
Flacon en aluminium
Flacon en verre
Tambour métallique
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 141-78-6
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Numéro MDL MFCD00009171
Clé InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
CID PubChem 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nom IUPAC acétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl Acetate
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF
Densité 0.898 to 0.902g/mL at 20°C, 0.894 to 0.898g/mL at 25°C
Quantité 35 kg
Limite d’explosion 2.2 to 11.5% (38°F)
Point d’éclair −3°C (26.6°F)
Température d’allumage 801°F
Conditionnement Bidon en acier inoxydable
Formule linéaire CH3COOC2H5
Tension de vapeur 73mmHg (20°C)
Numéro UN 1173
Beilstein 506104
Poids de la formule 88.11g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5% (GC)
Qualité puriss.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.