Learn More
Acétate d’éthyle, qualité environnementale, 99,5 + %, Thermo Scientific Chemicals
Analyse des résidus de pesticides, de l’environnement et du GC
54.27€ - 158.79€
Identifiants chimiques
CAS | 141-78-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 88.106 |
Numéro MDL | MFCD00009171 |
Clé InChI | XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester |
CID PubChem | 8857 |
ChEBI | CHEBI:27750 |
Nom IUPAC | acétate d’éthyle |
SMILES | CCOC(=O)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11305317
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040977.K2 |
1 L |
54.27€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11315317
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040977.M1 |
4 x 1 L |
158.79€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ethyl acetate is used primarily as a solvent and diluent. It is commonly used to clean the circuit boards, in some nail varnish removers and also in residue, environmental and GC analysis. It is used chiefly as a scent in the manufacture of perfumes. It is also used in flavorings, glues, in decaffeinating tea and coffee, and in cigarettes. The other minor applications of ethyl acetate include its applications in the textiles, dyestuffs, explosives, photographic films and plates, artificial leather.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
141-78-6 | |
88.106 | |
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N | |
8857 | |
acétate d’éthyle |
C4H8O2 | |
MFCD00009171 | |
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester | |
CHEBI:27750 | |
CCOC(=O)C |
Spécification
Ethyl acetate | |
141-78-6 | |
0.902 g/mL | |
-3°C (26°F) | |
Liquide | |
C4H8O2 | |
MFCD00009171 | |
506104 | |
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester | |
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N | |
acétate d’éthyle | |
8857 | |
88.11 | |
Environnement |
-84°C | |
Incolore | |
77°C | |
Sweet | |
1.372 | |
CH3CO2CH2CH3 | |
UN1173 | |
14,3757 | |
Miscible with ethanol,acetone,diethyl ether and benzene. | |
CCOC(=O)C | |
88.106 | |
CHEBI:27750 | |
≥99.5% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H225-H319-H336
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P370+P378q-P501c
H225-H319-H336
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ACÉTATE D’ÉTHYLE
missing translation for 'einecsNumber' : 205-500-4
missing translation for 'rtecsNumber' : AH5425000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante