Learn More
Acétate d’éthyle, qualité Biotech, ≥99,8 %, Honeywell™ Burdick & Jackson™
Code produit. 15685680
Click to view available options
Quantité:
1 L
2 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Qualité Biotech, ≥99,8%
  • Honeywell Burdick & Jackson™ (B&J) a développé les premiers solvants de haute pureté il y a plus de 50 ans
  • À mesure que de nouvelles applications et techniques émergent, Burdick & Jackson continue de développer des produits répondant aux standards les plus exigeants des laboratoires et de la production pharmaceutique
  • Nos solutions d’emballage, allant de l’échelle du laboratoire à celle de la production, offrent à nos clients une valeur ajoutée, une efficacité et une sécurité accrue.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-78-6
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Numéro MDL MFCD00009171
Clé InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
CID PubChem 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nom IUPAC acétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl acetate
Point de fusion -84°C
Couleur Incolore
Densité 0.902g/mL at 25°C
Point d’ébullition 77°C
Quantité 2 L
Limite d’explosion 2.2 to 11.5% (38°F)
Point d’éclair −3°C (26.6°F)
Température d’allumage 801°F
Odeur Characteristic fruity
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Formule linéaire CH3COOC2H5
Tension de vapeur 73mmHg (20°C)
Numéro UN UN1173
Beilstein 506104
Poids de la formule 88.11g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.8%