Learn More
Acétate d’éthyle, ACS, 99,5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11337458
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
20 L
4 x 1 L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 141-78-6 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
Ethyl acetate is widely used as a solvent in cleaning of the circuit board. It is most suited for HPLC instruments and spectrophotometers including the UV-visible spectrophotometer, the IR spectrometer and the mass spectrometer. In addition, it can also be used as a solvent in column chromatography and solvent extraction. It is also used in glues, nail polish removers, decaffeinating tea and coffee and in cigarettes. It is present in confectioneries, perfumes and fruits.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
CAS 141-78-6
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Numéro MDL MFCD00009171
Clé InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
CID PubChem 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nom IUPAC acétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl acetate
Point de fusion -84°C
Couleur Incolore
Densité 0.902 g/mL
Point d’ébullition 77°C
Quantité 4 L
Point d’éclair -3°C (26°F)
Odeur Sweet
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.372
Formule linéaire CH3CO2CH2CH3
Numéro UN UN1173
Beilstein 506104
Merck Index 14,3757
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,acetone,diethyl ether and benzene.
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité ACS