Learn More
6-bromohexanoate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-127314 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 25542-62-5 | C8H15BrO2 | 223.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25542-62-5
Formule moléculaire C8H15BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 223.11
Numéro MDL MFCD00000270
Clé InChI DXBULVYHTICWKT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromohexanoic acid ethyl ester, ethyl 6-bromocaproate, ethyl 6-bromocapronate, 6-bromocaproic acid ethyl ester, ethyl omega-bromocaproate, hexanoic acid, 6-bromo-, ethyl ester, ethyl .omega.-bromocaproate, 6-bromo-hexanoic acid ethyl ester, ethyl 6bromohexanoate, pubchem3953
CID PubChem 117544
Nom IUPAC 6-bromohexanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 6-bromohexanoate
Note relative au nom 98%
Couleur Blanc à beige
Densité 1.2540g/mL
Point d’ébullition 128°C to 130°C (16.0 mmHg)
Point d’éclair 58,3°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Br(CH2)5CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4580 to 1.46
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.254
Poids de la formule 223.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou poudre granulaire