Learn More
(4-fluorobenzoyl)acétate d’éthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15438398
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1999-00-4
Formule moléculaire C11H11FO3
Poids moléculaire (g/mol) 210.204
Numéro MDL MFCD03093631
Clé InChI SJUXLKYJKQBZLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3-4-fluorophenyl-3-oxopropanoate, ethyl 4-fluorobenzoylacetate, ethyl 4-fluorobenzoyl acetate, 4-fluorobenzoylacetic acid ethyl ester, ethyl p-fluorobenzoyl acetate, 4-fluorobenzoyl acetic acid ethyl ester, ethyl 3-4-fluorophenyl-3-oxopropionate, ethyl 3-4'-fluorophenyl-3-oxopropanoate, ethyl 4'-fluorobenzoylacetate, 3-4-fluoro-phenyl-3-oxo-propionic acid ethyl ester
CID PubChem 2758844
Nom IUPAC éthyl3-(4-fluorophényl)-3-oxopropanoate
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=C(C=C1)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl (4-fluorobenzoyl)acetate
Point de fusion 117°C to 120°C
Densité 1.174
Indice de réfraction 1.504
Quantité 1 g
Poids de la formule 210.2
Pourcentage de pureté 95%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche