Learn More
2-bromonicotinate d’éthyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15428987
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 53087-78-8 | C8H8BrNO2 | 230.061 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53087-78-8
Formule moléculaire C8H8BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 230.061
Numéro MDL MFCD04113825
Clé InChI QOFKYVXBHUEWBX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-bromonicotinate, 2-bromonicotinic acid ethyl ester, 2-bromonicotinic ethyl ester, ethyl 2-bromonicotite, pubchem12886, ethyl 2-bromanylpyridine-3-carboxylate, 2-bromo-nicotinic acid ethyl ester, ethyl 2-bromo-3-pyridinecarboxylate, 2-bromo-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, 2-bromo-pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester
CID PubChem 1415877
Nom IUPAC éthyle 2-bromopyridine-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(N=CC=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-bromonicotinate
Quantité 1 g
Poids de la formule 230.07
Pourcentage de pureté 96%