Learn More
Solution de bromure d’éthidium, pour électrophorèse, Fisher Chemical
Code produit. p-7073023 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
Conditionnement:
10mL
50mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 1239-45-8
Formule moléculaire C21H20BrN3
Poids moléculaire (g/mol) 394.32
Numéro MDL MFCD00011724
Clé InChI ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
CID PubChem 14710
ChEBI CHEBI:4883
Nom IUPAC 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
SMILES [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Spécification
Couleur Rouge
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 mL
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethidium Bromide solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 3, 8-Diamino-1-ethyl-6-phenylphenantridinium bromide