Learn More
Éthanol, absolu, dénaturé avec 0,5-1,5 vol. % 2-butanone et environ 0,001 % de Bitrex (GC), ≥98 % (GC), Honeywell™
Identifiants chimiques
CAS 64-17-5, 78-93-3
Formule moléculaire C2H6O
Poids moléculaire (g/mol) 46.069
Numéro MDL MFCD00003568
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI:16236
Nom IUPAC éthanol
SMILES CCO
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
Spécification
Identifiants chimiques
64-17-5, 78-93-3
46.069
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
702
éthanol
C2H6O
MFCD00003568
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
CHEBI:16236
CCO
Spécification
Ethanol
Absolute, denaturated with 0.5-1.5 Vol.% 2-butanone and approx. 0.001% Bitrex (GC), ≥98% (GC)
≥90.0000%, ≥1.0000%
0.789 g/mL at 25 °C(lit.)
19% (60°F)
683°F
C2H6O
MFCD00003568
UN1170
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
éthanol
702
46
-114°C (literature)
64-17-5, 78-93-3
≤100.0000%, <5.0000%
78°C to 79°C
12°C
Flacon poly
CH3CH2OH
44.6mmHg (20°C)
1718733
Completely souble in water
CCO
46.069
CHEBI:16236
>98%
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
P210-P305 + P351 + P338-P370 + P378-P403 + P235
H225-H319
Danger
missing translation for 'shelfLife' : 1800 days from date of manufacture
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group:3: II; Proper Shipping Name: Ethanol
Recommended Storage : Room Temp