Learn More
ERp72 Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 1D5F3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech CL488-66365-100UL
Code produit. 16810786
  • 450.00€ / 100µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The ERp72 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human ERp72. This antibody recognizes human antigen. The ERp72 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™488.
Spécification
Spécification
ERp72
Monoclonal
CoraLite 488
100 μL
9601
IgG1
Immunofluorescence
1D5F3