Learn More
Heidolph™ Fixation de flacons Erlenmeyer
À utiliser avec Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 et Promax 1020
Marque: Heidolph™ 549-77000-00
246.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fixations pour 22 flacons Erlenmeyer maximum (25, 500 ou 1 000 ml)
Spécification
Flacons Erlenmeyer de 1 000 ml | |
Fixation de flacons Erlenmeyer | |
Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 et Promax 1020 | |
2 |