Learn More
ERGIC1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 16108-1-AP-20UL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16875604
  • 136.48 CHF / 20 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
The MW of this protein is 32 kDa, and this antibody specifically recognizes the 32 kDa protein.
The function of ERGIC1 remains largely unknown. ERGIC1 was highly expressed in most primary prostate tumors. It is an intriguing potential drug target especially for the ERG oncogene expressing tumors.
Spezifikation
Spezifikation
ERGIC1
Polyclonal
Unconjugated
ERGIC1
ERGIC 32, ERGIC1, ERGIC32, KIAA1181, NET24
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
287177, 57222, 67458
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q969X5, Q9DC16
Ergic1
ERGIC1 Fusion Protein Ag9025
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt