Learn More
Hydrate de phosphate d’erbium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Code produit. 11334997
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14242-01-4
Formule moléculaire ErO4P
Poids moléculaire (g/mol) 262.23
Numéro MDL MFCD00215989
Clé InChI XFULIUKARWFBDF-UHFFFAOYSA-K
Synonyme erbium iii phosphate hydrate, erbium iii phosphatehydrate, erbium 3+ hydrate phosphate, erbium iii phosphate hydrate trace metals basis
CID PubChem 16217375
SMILES [Er+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Erbium(III) phosphate hydrate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 2 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Nom IUPAC erbium(3+);phosphate;hydrate
Poids de la formule 262.23 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless