Learn More
EPSTI1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 11627-1-AP-20UL
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 16858833
  • 136.48CHF / 20µL
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
EPSTI1 was up-regulated in breast carcinomas. The exact function of EPSTI1 is not known.
Specifica
Specifica
EPSTI1
Polyclonal
Unconjugated
EPSTI1
BRESI1, EPSTI1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
108670, 94240
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.17 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8VDI1, Q96J88
EPSTI1
EPSTI1 Fusion Protein Ag2157
20 μL
Primary
Mouse, Human
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato