Learn More
EPSTI1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 11627-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16848833
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
EPSTI1 was up-regulated in breast carcinomas. The exact function of EPSTI1 is not known.
Specifications
Specifications
EPSTI1
Polyclonal
Unconjugated
EPSTI1
BRESI1, EPSTI1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
108670, 94240
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.17 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8VDI1, Q96J88
EPSTI1
EPSTI1 Fusion Protein Ag2157
150 μL