Learn More
EPHX2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 10833-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16827483
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This gene encodes a member of the epoxide hydrolase family. The protein, found in both the cytosol and peroxisomes, binds to specific epoxides and converts them to the corresponding dihydrodiols. Mutations in this gene have been associated with familial hypercholesterolemia. Alternatively spliced transcript variants have been described.
Spécification
Spécification
EPHX2
Polyclonal
Unconjugated
EPHX2
CEH, Cytosolic epoxide hydrolase, EPHX2, Epoxide hydratase, Epoxide hydrolase 2, SEH, Soluble epoxide hydrolase
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
2053
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.45 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P34913
EPHX2
EPHX2 Fusion Protein Ag1283
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales