Learn More
Memmert™ Raccord d’entrée de 23 mm pour UN30, personnalisé à confirmer sur le côté droit
Raccord d’entrée en option pour étuves Memmert.
Marque:  Memmert™ UN30F5
Code produit. 17580086
  • 195.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-06-2025
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Raccord d’entrée avec un diamètre de 23 mm
  • Fermeture à rabat
  • Position personnalisée à confirmer sur le côté droit
Spécification
Spécification
Étuve UN30
Port d’entrée
23 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales