Learn More
Memmert™ Raccord d’entrée de 23 mm pour UF260, position standard, côté gauche centre / haut
Raccord d’entrée en option pour étuves Memmert.
Marque:  Memmert™ UF260F1
125.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17589135
  • 129.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 12-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Raccord d’entrée avec un diamètre de 23 mm
  • Position standard côté gauche centre / haut
Spécification
Spécification
Étuve UF260
Port d’entrée
23 mm