Learn More
Memmert™ Raccord d’entrée de 23 mm pour UF260, personnalisé à confirmer sur le côté droit
Raccord d’entrée en option pour étuves Memmert.
Marque: Memmert™ UF260F5
186.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Raccord d’entrée avec un diamètre de 23 mm
- Fermeture à rabat
- Position personnalisée à confirmer sur le côté droit
Spécification
Étuve UF260 | |
Port d’entrée | |
23 mm |