Learn More
Memmert™ Raccord d’entrée de 23 mm pour IF750, position standard, côté gauche centre / centre
Raccord d’entrée en option pour incubateurs Memmert.
Marque: Memmert™ IF750F0
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Raccord d’entrée avec un diamètre de 23 mm
- Fermeture à rabat et bouchon
- Position standard côté gauche centre / centre
Spécification
Incubateur IF750 | |
Port d’entrée | |
23 mm |