Learn More
Labconco™ Kit de démarrage pour la détection des points terminaux de End-Zone™
La détection du point final End-Zone élimine les conjectures et garantit la sécheresse de l’échantillon en avertissant lorsque le niveau d’humidité de l’échantillon a atteint le niveau sélectionné par l’utilisateur.À utiliser avec les lyophilisateurs FreeZone™ avec Lyo-Works OS.
Marque:  Labconco™ 780901000
1640.74 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17208960
  • 1655.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 01-09-2025
Ajouter au panier
Includes: 2 vacuum sensors, 1 valve adapter for connecting the reference sensor to an empty port, 1 Fast-Freeze Flask top with sensor port, 1 connection cable, and 1 mountable holder with space for six sensors
Requires : FreeZone Freeze Dryer, 600ml or larger Fast-Freeze Flask
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Compares vacuum level of empty valve to vacuum level inside Fast-Freeze Flask containing sample
  • Operating with FreeZone’s Lyo-Works OS, it provides alert on display screen
  • May be programmed to send email to user when end point is detected
  • FreeZone Freeze Dryer with Lyo-Works OS, drying chamber or manifold with valve ports, vacuum pump, and 600mL or larger Fast-Freeze Flask are required for operation (not included)
  • End-Zone is not compatible with FreeZone Stoppering Tray Dryers, Bulk Tray Dryers or FreeZone Legacy Freeze Dryers
  • For detecting end point in more than one sample (up to five), order both End-Zone Starter Kit and Add-On Kit(s)
  • Starter Kit includes components for detecting end point in one sample flask
  • Each End-Zone Starter Kit includes: two vacuum sensors, one valve adapter for connecting the reference sensor to an empty port, one Fast-Freeze Flask top with sensor port, connection cable, and mountable holder with space for six sensors
  • Holder may be mounted directly onto freeze dryer
  • Add-On Kit includes components for detecting end point in one sample flask
  • Each End-Zone Add-On Kit includes: one vacuum sensor and one Fast-Freeze Flask top with opening to insert vacuum sensor
  • Requires End-Zone Starter Kit
  • End-Zone provides alternative to visual inspection making it easy to determine when freeze drying is complete
  • End-Zone will alert when sample moisture levels have reached user-selected level
Prestations de service
Un an
Spécification
Spécification
Accessoire de détection des points finaux
Acier inoxydable
2,9 in
2,9 in
9,1 in
0
2 capteurs de vide, 1 adaptateur de soupape pour raccorder le capteur de référence à un port vide, 1 dessus de flacon Fast-Freeze avec port de capteur, 1 câble de branchement et 1 support montable avec de l’espace pour six capteurs
7,3 cm
7,3 cm
23,1 cm