Learn More
MilliporeSigma™ Precoated HPTLC Glass Plates
Smaller size and distribution of HPTLC media yields improved resolution, shorter analysis times, and higher detection sensitivity
Spécification
Type Silica HPTLC Plate
Épaisseur (métrique) 200 μm
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
  • Average particle size is 5μm with a 4-7μm distribution
  • Untreated, chemically modified, and reversed-phase silica gel with a pore size of 60Å
For all common gel separations, including weak to strong polar analytes, for applications requiring charring procedures
Certifications
ISO 9001:2000
Spécification
Spécification
Silica HPTLC Plate
200 μm
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.