Learn More
Merck Kit à poinçons multiples MultiScreen™
Incluent un poinçon avec plaque de support de poinçon et distributeur de poinçon
Marque: Merck MAPK8960C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
12 x 75 mm Tubes | |
Comptage de radionucléotides par transfert de filtres individuels vers des tubes | |
Plusieurs poinçons, 1 rack pour portoirs pour 12 tubes de 75 mm | |
1/boîte |