Learn More
Cowie Technology™ Barreaux d’agitation elliptiques avec noyau à base de terres rares revêtu de PTFE
Pour accroître considérablement la force magnétique et la résistance à la démagnétisation. Les barreaux d’agitation à base de terres rares sont facilement identifiables grâce à leur point de carbone noir chimiquement inerte.
13.25€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
Couleur | Blanc |
Description | Noyau magnétique en samarium-cobalt encapsulé PTFE |
Forme | Elliptique |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10341542
|
Cowie Technology™
001.2650.RE |
50 mm | 24 mm |
13.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
Description
- Utilisez les aimants aux terres rares pour une force magnétique considérablement accrue par rapport à celle des aimants en AlNiCo
- Le noyau en samarium-cobalt résiste à la démagnétisation
- Identifiables grâce à leur point de carbone noir chimiquement inerte
Spécification
Autoclavables | |
Blanc | |
Elliptique |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Noyau magnétique en samarium-cobalt encapsulé PTFE | |
Récipients & cuves / agitateurs chauffants |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.