Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Spatule Ellipso-Spoon™
Forme spécialement incurvée permettant le contact avec tous les coins des flacons et des récipients pour minimiser la perte d’échantillons
Marque: Bel-Art™ SP Scienceware™ H36806-0018
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour l’extraction de cristaux, substances granulées et solides, liquides épais et matériaux délicats
- Avec une extrémité en forme de cuillère et une extrémité en forme de spatule
- En acier inox 304 poli
- Antidéflagrant, autoclavable et résistant à l’eau bouillante
Spécification
Échantillonneur à cuillère et spatule | |
Autoclavable | |
Acier inoxydable | |
1 | |
15 mm |
Acier inoxydable | |
10 mL | |
Aucun | |
18 cm | |
35 mm |