Learn More
Thermo Scientific™ Inhibiteur d’élastase III
Marque:  Thermo Scientific™ J65894.#0
Code produit. 15447119
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
5 mg
-30°C à -10°C
C23H36ClN3O7
HLE Inhibitor; MeOSuc-AAPV-CMK
Soluble dans le méthanol ou le DMSO
Solide
Blanc
Un puissant inhibiteur irréversible de l’élastase leucocytaire humaine
503.00
Sensible à l’humidité
Elastase Inhibitor III