Learn More
EIF4A3 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.84€ - 351.27€
Spécification
Antigène EIF4A3
Clone 1G6H9
Concentration 500 μg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
30235939
Afficher les documents
Proteintech
67740-1-IG-20UL
20 μL
129.84€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
30233917
Afficher les documents
Proteintech
67740-1-IG-150UL
150 μL
351.27€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
The EIF4A3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human EIF4A3. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The EIF4A3 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
EIF4A3
500 μg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
9775
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
1G6H9
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
DDX48; KIAA0111; MGC10862; NMP265; NUK-34; eIF4AIII; hNMP265
IgG2b
Protein A purification
Monoclonal Antibody