Learn More
EFTUD2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 10208-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16826443
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
10208-1-AP is a rabbit polyclonal antibody raised against the N-terminal of human EFTUD2.
EFTUD2 is component of the U5 snRNP complex required for pre-mRNA splicing.
Spécification
Spécification
EFTUD2
Polyclonal
Unconjugated
EFTUD2
EFTUD2, hSNU114, KIAA0031, Snrp116, Snu114, SNU114 homolog, U5 116 kDa, U5 116KD
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
20624, 287739, 9343
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O08810, Q15029
Eftud2
EFTUD2 Fusion Protein Ag0279
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales