Learn More
EDNRB Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 20964-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16800555
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Non-specific receptor for endothelin 1, 2, and 3. Mediates its action by association with G proteins that activate a phosphatidylinositol-calcium second messenger system.
Spécification
Spécification
EDNRB
Polyclonal
Unconjugated
EDNRB
ABCDS, EDNRB, Endothelin B receptor, endothelin receptor type B, ET B, ET BR, ETB, ETBR, ETRB, HSCR, HSCR2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
13618, 1910
-20°C
Liquid
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.14 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P24530, P48302
EDNRB
Peptide
150 μL