Learn More
ECD Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1D5E8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 67179-1-IG-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16819675
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The ECD antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human ECD. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The ECD antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
ECD
Monoclonal
500 μg/mL
Mouse
Primary
Human, Rat, Mouse
Western Blot, ELISA
1D5E8
Unconjugated
150 μL
11319