Learn More
Oxyde de dysprosium(III), REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7048717
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1308-87-8 | Dy2O3 | 373.00 g/mol
Dysprosium trioxide is used with nickel in cermets, which are used as nuclear reactor control rods. It is also used in ceramics, glass, phosphors, lasers and dysprosium metal halide lamps. It is an important raw material to prepare dysprosium(III) salts via reaction with acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1308-87-8
Formule moléculaire Dy2O3
Poids moléculaire (g/mol) 373.00
Numéro MDL MFCD00010986
Clé InChI GEZAXHSNIQTPMM-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC didysprosium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Dy+3].[Dy+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Dysprosium(III) oxide
Point de fusion 2340°C
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Merck Index 14,3482
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 373
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Reacton™
Sensibilité Hygroscopic
Densité 7.81 g/mL at 27°C