Learn More
Carbonate de dysprosium(III) tétrahydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11357108
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38245-35-1
Formule moléculaire C3H8Dy2O13
Poids moléculaire (g/mol) 577.084
Numéro MDL MFCD00150229
Clé InChI BQRZSEZQNZPPPU-UHFFFAOYSA-H
Synonyme dysprosium carbonate tetrahydrate, acmc-20al3d, dysprosium carbonate, dysprosium iii carbonate tetrahydrate, dysprosium carbonate-water 2/3/4, didysprosium 3+ ion tetrahydrate trico3
CID PubChem 25021600
Nom IUPAC dysprosium(3+) ; tricarbonate ; tétrahydrate
SMILES C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Dy+3].[Dy+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Dysprosium(III) carbonate tetrahydrate
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Poids de la formule 577.06 (505.03 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Sensibilité Hygroscopic