Learn More
Dysprosium, solution étalon AAS, Specpure™, Dy1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11386339
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00010982
Spécification
Nom chimique ou matériau Dysprosium, AAS standard solution
Note relative au nom Dy 1000μg/mL
Quantité 500 mL
Forme physique Liquide
Numéro UN UN3264
Concentration Dy2O3 in 5% HNO3
Qualité Specpure™