Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Standard Cone with tip, finished
Core cut with extension.
Marca:  DWK Life Sciences 286168605
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 15874588
  • 91.35CHF / pezzi 10
Spedizione stimata: 09-07-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The DURAN™ cores with outlet comply with DIN 12249 Form G. The process has the function of a drip ring. It prevents the liquid from running down the inner wall of the vessel. For this purpose, the outlet is usually cut at an angle and fused. At the same time, mediums do not come into contact with the greased ground surface. The additional outlet can also be used as an attachment point for extensions for various purposes, e.g. as an inlet pipe.
  • Ground (finer grinding quality, less roughness depth)
  • The additional drain on the grinding enables a clean drain/leakage of liquids without wetting the grinding.
  • Tight closure due to standard ground joint
  • Glass articles for further processing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
10/Pk.
The additional outlet can also be used as an attachment point for extensions for various purposes, e.g. as an inlet pipe; Installation in glass apparatus and devices
30 mm
2 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato