Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Spherical Joint, cup, polished
For grease-free flexible connections.
Marca:  DWK Life Sciences 286329405
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 10355201
  • 42.60CHF / Pezzo
Spedizione stimata: 09-07-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The non-sanded version of the DURAN™ spherical ground joint only seals over the sealing ring. Basically 2 versions of the sealing rings are available: - FEP-coated silicone rings - VITON sealing rings The nominal size is composed of the nominal diameter of the spherical ground joint and, if applicable, the clear width of the pipe diameter. This variant also enables flexible connections, these are in the angle range of 10-15°.
  • Flexible connections of up to 15° can be realised depending on the size of the cut (angle ≥ tightness reduced)
  • Grease-free working possible
  • A tight seal is made possible by the use of an additional sealing ring.
  • The nominal size describes the nominal diameter of the spherical ground joint.
  • Not self-supporting
  • Glass articles for further processing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1 Ea.
For the production of grease-free, flexible connections (alignment in 360° possible); Installation in glass apparatus and devices
48 mm
3.2 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato