Learn More
DWK Life Sciences Tube avec filetage à vis DURAN™, SVL
À fixer.
Marque:  DWK Life Sciences 286266208
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15804638
  • 204.00€ / 50 pièces
Offres à prix cassés sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 24123 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Le tube à filetage en verre DURAN™ avec filetage SVL est un filetage plus fin que le filetage GL, qui est également utilisé pour la fixation aux appareils en verre. La taille nominale correspond au diamètre du noyau au niveau du filetage.
  • Le tube à filetage en verre avec filetage SVL est un filetage plus fin par rapport au filetage GL
  • La taille nominale correspond au diamètre du noyau au niveau du filetage.
  • Étanchéité et desserrage sûrs et faciles des composants en verre
  • Fonctionnement sans graisse possible
  • Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
50/boîte
22 mm
1,8 mm
Pour l’adhérence aux appareils en verre ; Installation dans les appareils et dispositifs en verre
SVL 22