Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ pressure plus+ GL 45 Laboratory Bottle, Clear
Pressure and vacuum resistant glass laboratory bottles.
Marca:  DWK Life Sciences 1092235
252.94 CHF valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24366" per avere il tuo prezzo promozionale.
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 11301445
  • 298.00CHF / pezzi 10
Spotlight
Usa il codice promozionale 24157 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The DURAN™ pressure plus+ GL 45 Laboratory bottles offer a safer option for laboratory applications involving a vacuum or pressure. Standard glass laboratory bottles are not designed to safely withstand pressure differentials. As a result of a modified geometry, the pressure plus+ bottles have a guaranteed pressure-resistance, and consequently offer optimal safety for both the user and contents. The special geometry still conforms to ISO 4796-1:2016 to maintain instrument compatibility. The pressure plus+ bottles are certified in accordance with DIN EN 1595. The bottles are moulded from high-purity, clear, USP/EP Type I borosilicate glass 3.3, renowned for its excellent thermal performance, and high resistance to chemical attack. The bottles feature an easy-to-read graduated volume scale printed in a distinctive blue enamel. Permanent Retrace Code on each bottle for manufacturing lot traceability.
  • Guaranteed vacuum and pressure resistant from –1 bar to + 1.5 bar due to modified geometry (based on ISO 4796-1)
  • The special geometry still conforms to ISO 4796-1:2016 to maintain instrument compatibility
  • Optimum safety for working under pressure or vacuum
  • Suitable for full vacuum ps = -100 kPa
  • Pressure resistance conforms to DIN EN 1595,
  • Fired-on, highly durable blue ceramic print for visual differentiation from the standard laboratory bottle
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
  • Standardised GL-thread and matching cap system for particularly tight sealing and simple, clean pouring out
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
500 mL
Without screw cap and pouring ring
10/Pk.
Autoclavable
Vacuum filtration; Collection of samples under pressure; Storage of volatile solvents; Storage of gas generating materials
Borosilicate Glass (3.3)
GL 45
86 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato