Learn More
Tampon pH DuraCal™ valeur 2,00, Hamilton™
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
Description
- Valeur de pH 2,00
- Immunisé contre les micro-organismes
- Date de péremption sur le flacon
- Certificat de première classe avec traçabilité selon les normes internationales
Spécification
Spécification
pH | 2.00 |
Quantité | 500 ml |
Safety and Handling
Identifiant produit
- pH Buffer 2.00
- Attention
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrochloric acid