Learn More
IKA™ Tubes DT-50-M-Gamma avec élément rotor-stator
Marque:  IKA™ 0003701600
Code produit. 11856820
  • 204.00€ / 10 pièces
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Tube usage unique pour Ultra-Turrax tube
• Volume 20 ou 50mL
• Bouchon plein ou à membrane
• Pas de contamination croisée, ni d'émission d'aérosol
• Version stérile
• Tube disperseur
• Pour dispersion, homogénéisation, suspension, pharmacocinétique, métabolisme et diagnostic
• Tube usage unique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tube DT-50-M
Dispersion, homogénéisation, suspensions
10/paquet
15 à 50 ml
DT-50-M