Learn More
BUCHI Drying Rack Manifold 24
Connect up to 24 samples to a BUCHI Lyovapor™. Has 24 manifold valves and a base plate.
Marque:  BUCHI 11DCIN02000
Code produit. 15962701
  • 5875.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 23-10-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Manifolds: adapters for traditional freeze drying beakers or round bottom flasks
  • Shelves: for vials, plates, and irregular shaped items
  • Heated Shelves: advanced control of drying process and applications
  • Stoppering Chambers: seal vials without exposure to ambient moisture
Spécification
Spécification
Benchtop Freeze Dryer
Ambient to -105°C
North America
0
Acier inoxydable
220/240 V