Learn More
BUCHI Drying Chamber with 4 Individual Controlled Heatable Shelves
Drying chamber with 4 individual controlled heated shelves and complete top cover.
Marque:  BUCHI 11DCPH24100
Code produit. 17264684
  • 7700.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 11-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Manifolds: adapters for traditional freeze drying beakers or round bottom flasks
  • Shelves: for vials, plates, and irregular shaped items
  • Heated Shelves: advanced control of drying process and applications
  • Stoppering Chambers: seal vials without exposure to ambient moisture
Spécification
Spécification
Heated Product Shelf Chamber
Ambient to -105°C
North America
4
Acrylique
220/240 V
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
BUCHI Drying Chamber with 4 Individual Controlled Heatable Shelves > BUCHI 4 Shelf Drying Chamber